Läs mer
Indole-3-carboxaldehyde-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indole-3-carboxaldehyde-13C |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO/c11-6-7-5-10-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-6,10H/i6+1 |
| Formel vikt | 146.06 |
| Procent renhet | >95% |