Läs mer
Indol-3-karboxaldehyd, 99 %
Produktkod. 11438236
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438236 100 g 100g
11428236 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11438236 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15330.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Add to basket
CAS: 487-89-8 | C9H7NO | 145,161 g/mol
Indol-3-karboxaldehyd är en biokemikalie som används för att framställa analoger av indolfytoalexin cyklobrassinin med NR1R2-gruppen. Det användes också som utgångsmaterial för syntes av högre ordningens indoler inklusive isoindolo[2,1-a]indoler, aplysinopsiner och 4-substituerade tetrahydrobens[cd]indoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Indol-3-karboxaldehyd är en biokemikalie som används för att framställa analoger av indolfytoalexin cyklobrassinin med NR1R2-gruppen. Det användes också som utgångsmaterial för syntes av högre ordningens indoler inklusive isoindolo[2,1-a]indoler, aplysinopsiner och 4-substituerade tetrahydrobens[cd]indoler.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Air Sensitive. Undvik kontakt med luft/syre. Inkompatibel med reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 487-89-8
Molekylformel C9H7NO
Molekylvikt (g/mol) 145.161
MDL-nummer MFCD00005622
InChI-nyckel OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-3-carboxaldehyde, 3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, indole-3-aldehyde, indole-3-carbaldehyde, indole-3-carboxyaldehyde, 3-indolecarboxaldehyde, beta-indolylaldehyde, 3-indolecarbaldehyde, indol-3-carboxaldehyde
PubChem CID 10256
ChEBI CHEBI:28238
IUPAC-namn 1H-indol-3-karbaldehyd
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Indole-3-carboxaldehyde
Smältpunkt 195 °C till 198 °C
Flampunkt 240 °C (464 °F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 114117
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 145.16
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.