Läs mer
Indol-3-karboxylsyra, 98 %
Beskrivning
Indol-3-karboxylsyra används som råvara i syntesen. Strukturerna för derivaten av indol-3-karboxylsyra studerades med hjälp av gaskromatografi med högupplöst masspektrometri (GC-HRMS), ultrahögpresterande vätskekromatografi i kombination med högupplöst tandemmasspektrometri (UHPLC-HRMS), kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR) och Fourred. Reaktant för beredning av: Anticancermedel, Derivat av aminosyror och peptider, Serotonin 5-HT4-receptorantagonister, Primära acylurea, Hämmare av Gli1-medierad transkription i Hedgehog-vägen, Serotonin 5-HT6-antagonister, Mycket sena antigen-4-receptorer (E-3B4-receptorer) (VLA-3B4-receptorer). kinashämmare, potentiellt terapeutiskt medel för Alzheimers sjukdom, vinylesterpseudotripeptidproteasomhämmare
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indol-3-karboxylsyra används som råvara vid syntes. Strukturerna för derivaten av indol-3-karboxylsyra studerades med hjälp av gaskromatografi med högupplöst masspektrometri (GC-HRMS), ultrahögpresterande vätskekromatografi i kombination med högupplöst tandemmasspektrometri (UHPLC-HRMS), kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR) och Fourred. Reaktant för beredning av: Anticancermedel, Derivat av aminosyror och peptider, Serotonin 5-HT4-receptorantagonister, Primära acylurea, Hämmare av Gli1-medierad transkription i Hedgehog-vägen, Serotonin 5-HT6-antagonister, Mycket sena antigen-4-receptorer (E-3B4-receptorer) (VLA-3B4-receptorer). kinashämmare, potentiellt ′terapeutiskt medel för Alzheimers sjukdom, vinylesterpseudotripeptidproteasomhämmare
Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Stabil under vanliga förhållanden.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indole-3-carboxylic acid |
| Smältpunkt | ∼239°C (decomposition) |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 129435 |
| Löslighetsinformation | Soluble in 95% Ethanol: 50mg/ml,also soluble in methanol. |
| Formel vikt | 161.16 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.