Läs mer
Indole-3-carboxylic acid, 98%
Produktkod. 11460473
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460473 5 g 5g
11450473 1 g 1g
11470473 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460473 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12634.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 771-50-6 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Indol-3-karboxylsyra används som råvara i syntesen. Strukturerna för derivaten av indol-3-karboxylsyra studerades med hjälp av gaskromatografi med högupplöst masspektrometri (GC-HRMS), ultrahögpresterande vätskekromatografi i kombination med högupplöst tandemmasspektrometri (UHPLC-HRMS), kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR) och Fourred. Reaktant för beredning av: Anticancermedel, Derivat av aminosyror och peptider, Serotonin 5-HT4-receptorantagonister, Primära acylurea, Hämmare av Gli1-medierad transkription i Hedgehog-vägen, Serotonin 5-HT6-antagonister, Mycket sena antigen-4-receptorer (E-3B4-receptorer) (VLA-3B4-receptorer). kinashämmare, potentiellt terapeutiskt medel för Alzheimers sjukdom, vinylesterpseudotripeptidproteasomhämmare
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Indol-3-karboxylsyra används som råvara vid syntes. Strukturerna för derivaten av indol-3-karboxylsyra studerades med hjälp av gaskromatografi med högupplöst masspektrometri (GC-HRMS), ultrahögpresterande vätskekromatografi i kombination med högupplöst tandemmasspektrometri (UHPLC-HRMS), kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR) och Fourred. Reaktant för beredning av: Anticancermedel, Derivat av aminosyror och peptider, Serotonin 5-HT4-receptorantagonister, Primära acylurea, Hämmare av Gli1-medierad transkription i Hedgehog-vägen, Serotonin 5-HT6-antagonister, Mycket sena antigen-4-receptorer (E-3B4-receptorer) (VLA-3B4-receptorer). kinashämmare, potentiellt ′terapeutiskt medel för Alzheimers sjukdom, vinylesterpseudotripeptidproteasomhämmare
Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Stabil under vanliga förhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 771-50-6
Molekylformel C9H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 161.16
MDL-nummer MFCD00005624
InChI-nyckel KMAKOBLIOCQGJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-3-carboxylic acid, 3-indoleformic acid, 3-carboxyindole, indole-3-carboxylicacid, 3-indolecarboxylic acid, indole-3-carboxylate, 3-indolylcarboxylic acid, beta-indolylcarboxylic acid, indole-3 carboxylic acid, ico
PubChem CID 69867
ChEBI CHEBI:24809
IUPAC-namn 1H-indol-3-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indole-3-carboxylic acid
Smältpunkt ∼239°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 129435
Löslighetsinformation Soluble in 95% Ethanol: 50mg/ml,also soluble in methanol.
Formel vikt 161.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.