Läs mer
Indole-3-carboxylic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16497816
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16497816 100 mg
1 options
Produktkod. 16497816 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY40161
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Indole-3-carboxylic acid is a normal urinary indolic tryptophan metabolite and has been found elevated in patients with liver diseases.
Indole-3-carboxylic acid is a normal urinary indolic tryptophan metabolite and has been found elevated in patients with liver diseases.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indole-3-carboxylic acid
CAS 771-50-6
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H7NO2
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (620.50 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)C1=CNC2=CC=CC=C12
Molekylvikt (g/mol) 161.16
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 161.16
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism