Läs mer
Indol-3-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30396412
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30396412 5 g
1 options
Produktkod. 30396412 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI6290005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Indole-3-carboxylic Acid
CAS 771-50-6
Molekylformel C9 H7 N O2
Kvantitet 5 g
Synonym 1H-Indole-3-carboxylic acid, Tropisetron Hydrochloride Imp. B (EP), Indole-3-carboxylic acid (8CI), 3-Carboxyindole, 3-Indoleformic acid, 3-Indolylcarboxylic acid, Indol-3-carboxylic acid, Indole-β-carboxylic acid, β-Indolylcarboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C9H7NO2/c11-9(12)7-5-10-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,10H,(H,11,12)
LEDER OC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-namn 1H-indol-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 161.16
Formel vikt 161.0477