Läs mer
Indole-3-propionic-2,2-d2 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Indolepropionic-d2 Acid |
| CAS | 2469257-98-3 |
| Molekylformel | C11 D2 H9 N O2 |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | 3-(3-Indolyl)propionic Acid-2,2-D2, Indole-3-propionic-2,2-d2 Acid, 3-(1 H-Indol-3-yl)propanoic-2,2-d2 acid, 3-(2-Carboxyethyl-2,2-d2)-1 H-indole |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H11NO2/c13-11(14)6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12 H,5-6H2,(H,13,14)/i6D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuterio-3-(1 H-indol-3-yl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.2229 |
| Formel vikt | 191.0915 g/mol |
| Visa mer |