Läs mer
Indol-3-propionsyra, 98 %
Produktkod. 11361737
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11361737 5 g 5g
11371737 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11361737 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04877.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 830-96-6 | C11H11NO2 | 189,21 g/mol
Indol-3-propionsyra är en reaktant för framställning av fluorescerande analoger av strigolaktoner, melanokortinreceptorligander, histamin H4-receptoragonister och NR2B/NMDA-receptorantagonister. Det används också som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också för att studera som ett komplement för att förbättra perfusion efter levertransplantation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Indol-3-propionsyra är en reaktant för framställning av fluorescerande analoger av strigolaktoner, melanokortinreceptorligander, histamin H4-receptoragonister och NR2B/NMDA-receptorantagonister. Det används också som ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också för att studera som ett komplement för att förbättra perfusion efter levertransplantation.
Löslighet
Det är lätt lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 830-96-6
Molekylformel C11H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 189.21
MDL-nummer MFCD00005660
InChI-nyckel GOLXRNDWAUTYKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-indolepropionic acid, indole-3-propionic acid, 3-1h-indol-3-yl propanoic acid, 1h-indole-3-propanoic acid, indolepropionic acid, indolylpropionic acid, 3-3-indolyl propionic acid, 3-3-indolyl propanoic acid, ipa auxin, 1h-indole-3-propionic acid
PubChem CID 3744
ChEBI CHEBI:43580
IUPAC-namn 3-(lH-indol-3-yl)propansyra
LEDER OC(=O)CCC1=CNC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indole-3-propionic acid
Smältpunkt 132 °C till 135 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 147733
Löslighetsinformation Den är lätt löslig i vatten.
Formel vikt 189.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.