Läs mer
Indol-3-propionsyra,∽ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11388879 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388879 25 g 25g
11358879 1 g 1g
11368879 5 g 5g
11378879 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11388879 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210204825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1905.00 SEK
    1811.07 SEK / 25g
    Save 93.93 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 830-96-6
Molekylformel C11H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 189.21
MDL-nummer MFCD00005660
InChI-nyckel GOLXRNDWAUTYKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-indolepropionic acid, indole-3-propionic acid, 3-1h-indol-3-yl propanoic acid, 1h-indole-3-propanoic acid, indolepropionic acid, indolylpropionic acid, 3-3-indolyl propionic acid, 3-3-indolyl propanoic acid, ipa auxin, 1h-indole-3-propionic acid
PubChem CID 3744
ChEBI CHEBI:43580
IUPAC-namn 3-(lH-indol-3-yl)propansyra
LEDER OC(=O)CCC1=CNC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indole-3-propionic acid
Namnnotering Molekylärbiologi
Färg Grädde
Analysprocentintervall ∽99%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 189.21
Procent renhet ∼99%
Fysisk form Pulver