missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Indole-3-pyruvic Acid-d5, TRC

Produktkod. 30134566
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30134566 5 mg -
30132625 2.5 mg 2.5mg
17927939 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30134566 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI6271825MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 85163-57-1
Molekylformel C11H4D5NO3
Molekylvikt (g/mol) 208.22
Synonym (Penta-Deuteroindolyl-3)-pyruvic Acid;
IUPAC-namn 2-oxo-3-(2,4,5,6,7-pentadeuterio-1H-indol-3-yl)propanoic acid
LEDER [2H]c1[nH]c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1CC(=O)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Indole-3-pyruvic Acid-d5
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H9NO3/c13-10(11(14)15)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,12H,5H2,(H,14,15)/i1D,2D,3D,4D,6D
Formel vikt 208.0896
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.