Läs mer
Indol-3-pyruvinsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indole-3-pyruvic Acid |
| CAS | 392-12-1 |
| Molekylformel | C11 H9 N O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | α-Oxo-1H-indole-3-propanoic Acid, Indolepyruvic Acid, 1H-Indole-3-pyruvic Acid, 3-(3-Indolyl)-2-oxopropanoic Acid, 3-(3-Indolyl)pyruvic Acid, 3-Indolylpyroracemic Acid, 3-Indolylpyruvic Acid, Indole-3-pyruvate, Indolyl-3-pyruvate, NSC 88874, POL 240, β-Indolepyruvic Acid, β-Indolylpyruvic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO3/c13-10(11(14)15)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,12H,5H2,(H,14,15) |
| LEDER | OC(=O)C(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 3-(1H-indol-3-yl)-2-oxo-propansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.19 |
| Formel vikt | 203.0582 |