Läs mer
Indole-4,5,6,7-d4, TRC
Produktkod. 30394771
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30394771 10 mg -
30392653 5 mg -
30395581 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30394771 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI57732110MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73509-22-5
Molekylformel C8H3D4N
Molekylvikt (g/mol) 121.17
Synonym 1H-Indole-d4, 1-Azaindene-d4, 1-Benzazole-d4, 2,3-Benzopyrrole-d4, Benzo[b]pyrrole-d4, Ketole-d4, NSC 1964-d4
LEDER [2H]C1=C2C(NC=C2)=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indole-4,5,6,7-d4
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H/i1D,2D,3D,4D