Läs mer
Indol-5-karbonitril, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11454837
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454837 5 g 5g
11444837 1 g 1g
11464837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454837 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21810.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15861-24-2 | C9H6N2 | 142.161 g/mol
Reaktant som används för parallell syntes av dihydroisokinoliner via silver och L-prolin samkatalyserad trekomponents kopplingsreaktion, framställning av ny PPARα /γ dubbla agonister för potentiell behandling av metabolt syndrom och IDDM, kemoselektiv och regioselektiv beredning av bensoylindoler, 4,5-dihydrocyklopenta[c]kinoliner genom palladiumkatalyserade ringexpansionsreaktionsalkyner, med O2 som oxidant och vinylindoler genom hydroarylering av indiumbromider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Reaktant som används för parallell syntes av dihydroisokinoliner via silver och L-prolin samkatalyserad trekomponents kopplingsreaktion, framställning av ny PPARα /γ dubbla agonister för potentiell behandling av metabolt syndrom och IDDM, kemoselektiv och regioselektiv beredning av bensoylindoler, 4,5-dihydrocyklopenta[c]kinoliner genom palladiumkatalyserade ringexpansionsreaktionsalkyner, med O2 som oxidant och vinylindoler genom hydroarylering av indiumbromider.
Löslighet
Löslig i kloroform, hexan och metanol. Olösligt i vatten.
Noter
Ljuskänslig, förvara mörkt. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15861-24-2
Molekylformel C9H6N2
Molekylvikt (g/mol) 142.161
MDL-nummer MFCD00005669
InChI-nyckel YHYLDEVWYOFIJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-cyanoindole, indole-5-carbonitrile, 5-cyano indole, 5-cyano-1h-indole, indole-5-cyano, 5-indolecarbonitrile, 5-cyano-indole, indol-5-carbonitrile, indole, 5-cyano, pubchem7326
PubChem CID 27513
IUPAC-namn lH-indol-5-karbonitril
LEDER C1=CC2=C(C=CN2)C=C1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indole-5-carbonitrile
Smältpunkt 104 °C till 108 °C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 116738
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,hexane and methanol. Insoluble in water.
Formel vikt 142.16
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.