Läs mer
Indole-5-carboxaldehyde, 98%
Produktkod. 11437196
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437196 1 g 1g
11447196 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11437196 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25517.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1196-69-6 | C9H7NO | 145.161 g/mol
Indol-5-karboxaldehyd används som en reaktant vid framställning av curcuminderivat som antiproliferativ& antiinflammatoriska medel; och i syntes av para-para stilbenofaner genom McMurry-koppling. Det används också som en reaktant i stereoselektiv syntes av dibensylidenacetonderivat somβ -amyloidavbildningsprober och i strukturbaserad läkemedelsdesign av aurorakinas A-hämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Indol-5-karboxaldehyd används som en reaktant vid framställning av curcuminderivat som antiproliferativ& antiinflammatoriska medel; och i syntes av para-para stilbenofaner genom McMurry-koppling. Det används också som en reaktant i stereoselektiv syntes av dibensylidenacetonderivat somβ -amyloidavbildningsprober och i strukturbaserad läkemedelsdesign av aurorakinas A-hämmare.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1196-69-6
Molekylformel C9H7NO
Molekylvikt (g/mol) 145.161
MDL-nummer MFCD02093664
InChI-nyckel ADZUEEUKBYCSEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-5-carboxaldehyde, 5-formylindole, indole-5-carbaldehyde, 1h-indole-5-carboxaldehyde, 5-indolealdehyde, indole-5-aldehyde, 5-formyl-1h-indole, 5-indolecarboxaldehyde, indole-5-carboxaldehyde 5-formylindole, 5-formyl-indole
PubChem CID 589040
IUPAC-namn 1H-indol-5-karbaldehyd
LEDER C1=CC2=C(C=CN2)C=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indole-5-carboxaldehyde
Smältpunkt 96°C to 100°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 145.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.