Läs mer
Indol-5-karboxaldehyd, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10452995 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10452995 1 g Glasflaska 1g
10667084 5 g Glasflaska 5g
10561534 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10452995 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 391630010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1196-69-6 | C9H7NO | 145.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1196-69-6
Molekylformel C9H7NO
Molekylvikt (g/mol) 145.16
MDL-nummer MFCD02093664
InChI-nyckel ADZUEEUKBYCSEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-5-carboxaldehyde, 5-formylindole, indole-5-carbaldehyde, 1h-indole-5-carboxaldehyde, 5-indolealdehyde, indole-5-aldehyde, 5-formyl-1h-indole, 5-indolecarboxaldehyde, indole-5-carboxaldehyde 5-formylindole, 5-formyl-indole
PubChem CID 589040
IUPAC-namn 1H-indol-5-karbaldehyd
LEDER C1=CC2=C(C=CN2)C=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indole-5-carboxaldehyde
Smältpunkt 100°C to 103°C
Färg Orange eller Tan
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 145.16
Procent renhet 98+%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Indole-5-carboxaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.