Läs mer
Indole-5-karboxaldehyd, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indole-5-carboxaldehyde |
| CAS | 1196-69-6 |
| Molekylformel | C9 H7 N O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1H-Indole-5-carboxaldehyde, Indole-5-carboxaldehyde (7CI,8CI), 5-Formylindole, Indole-5-aldehyde, Indole-5-carbaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO/c11-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-10-9/h1-6,10H |
| LEDER | O=Cc1ccc2[nH]ccc2c1 |
| IUPAC-namn | 1H-indol-5-karbaldehyd |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.16 |
| Formel vikt | 145.0528 |