Läs mer
Indole-5-karboxaldehyd, TRC
Produktkod. 30391479
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30391479 5 g
1 options
Produktkod. 30391479 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI6150105G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indole-5-carboxaldehyde
CAS 1196-69-6
Molekylformel C9 H7 N O
Kvantitet 5 g
Synonym 1H-Indole-5-carboxaldehyde, Indole-5-carboxaldehyde (7CI,8CI), 5-Formylindole, Indole-5-aldehyde, Indole-5-carbaldehyde
InChI formel InChI=1S/C9H7NO/c11-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-10-9/h1-6,10H
LEDER O=Cc1ccc2[nH]ccc2c1
IUPAC-namn 1H-indol-5-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 145.16
Formel vikt 145.0528