Läs mer
Indol-5-karboxylsyra, 98 %
Produktkod. 11498567
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11498567 25 g 25g
11478567 1 g 1g
11488567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18627.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 1670-81-1 | C9H6NO2 | 160,15 g/mol
Indol-5-karboxylsyra är det lämpliga reagenset som används för att studera den intermolekylära exciterade protonöverföringen i indol-2-karboxylsyra och indol-5-karboxylsyra i olika lösningsmedel i sura, basiska och neutrala medier genom steady state och tidsupplöst fluorescensspektroskopi. Det kan användas i den elektrokemiska syntesen av poly(indol-5-karboxylsyra) (PICA) filmer. Används även som reaktant för beredning av tryptofan dioxygenashämmare pyridyl-etenyl-indoler, som potentiella anticancer immunmodulatorer, syntes av indirubinderivat och amidkonjugat med ketoprofen, som hämmare av Gli1-medierad transkription i Hedgehog pathway.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Indol-5-karboxylsyra är det lämpliga reagenset som används för att studera intermolekylärt exciterat tillstånd protonöverföring i indol-2-karboxylsyra och indol-5-karboxylsyra i olika lösningsmedel i sura, basiska och neutrala medier genom steady state och tidsupplöst fluorescensspektroskopi. Det kan användas i den elektrokemiska syntesen av poly(indol-5-karboxylsyra) (PICA) filmer. Används även som reaktant för beredning av tryptofan dioxygenashämmare pyridyl-etenyl-indoler, som potentiella anticancer immunmodulatorer, syntes av indirubinderivat och amidkonjugat med ketoprofen, som hämmare av Gli1-medierad transkription i Hedgehog pathway.
Löslighet Löslig i etanol
(50 mg/ml), dimetylsulfoxid och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1670-81-1
Molekylformel C9H6NO2
Molekylvikt (g/mol) 160.15
MDL-nummer MFCD00005678
InChI-nyckel IENZCGNHSIMFJE-UHFFFAOYSA-M
Synonym indole-5-carboxylic acid, 5-carboxyindole, 5-indolecarboxylic acid, indole-5-carboxylic aicd, pubchem1694, 5-carboxy-1h-indole, indole-5-carboxylicacid, indol-5-carboxylic acid, 5-indole carboxylic acid, indole 5-carboxylic acid
PubChem CID 74280
IUPAC-namn 1H-indol-5-karboxylsyra
LEDER [O-]C(=O)C1=CC=C2NC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indole-5-carboxylic acid
Smältpunkt 208°C to 212°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 124391
Löslighetsinformation Soluble in ethanol (50mg/ml),dimethyl sulfoxide and methanol.
Formel vikt 161.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.