Läs mer
Indol-5-karboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indole-5-carboxylic Acid |
| CAS | 1670-81-1 |
| Molekylformel | C9H7NO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 5-Carboxyindole |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO2/c11-9(12)7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc2[nH]ccc2c1 |
| IUPAC-namn | 1H-indol-5-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.16 |
| Formel vikt | 161.0477 |