Läs mer
Indol-6-borsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15480058
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480058 250 mg 250mg
15470058 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15480058 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53313.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 147621-18-9 | C8H8BNO2 | 160.97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147621-18-9
Molekylformel C8H8BNO2
Molekylvikt (g/mol) 160.97
MDL-nummer MFCD03095176
InChI-nyckel ZVMHOIWRCCZGPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole-6-boronic acid, 6-indolylboronic acid, 1h-indol-6-yl boronic acid, 6-indoleboronic acid, indole-6-boronicacid, 1h-indol-6-yl-6-boronic acid, 6-borono-1h-indole, 6-indole boronic acid, 6-boronoindole, 1h-indole-6-boronic acid
PubChem CID 2763205
IUPAC-namn lH-indol-6-ylboronsyra
LEDER OB(O)C1=CC=C2C=CNC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indole-6-boronic acid
Smältpunkt 177°C to 181°C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 160.97
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.