Läs mer
Indole, 99%
Produktkod. 11487067
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11487067 250 g 250g
11477067 50 g 50g
11467067 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14427.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 120-72-9 | C8H7N | 117.151 g/mol
Indol används vid framställning av gramin, som erhålls genom Mannich-reaktion dimetylamin och formaldehyd. Det används som utgångsmaterial för framställning av oxindol och indol-3-karboxaldehyd. I Diels-Alder-reaktionen fungerar den som dienofil och reagerar med 2-aminofuran för att få stryknin. Det är den aktiva komponenten av jasminolja, neroliolja och apelsinblommaolja som används i parfymindustrin. Vidare är det involverat i framställningen av syntetisk jasminolja.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Indol används vid framställning av gramin, som erhålls genom Mannich-reaktion dimetylamin och formaldehyd. Det används som utgångsmaterial för framställning av oxindol och indol-3-karboxaldehyd. I Diels-Alder-reaktionen fungerar den som dienofil och reagerar med 2-aminofuran för att få stryknin. Det är den aktiva komponenten av jasminolja, neroliolja och apelsinblommaolja som används i parfymindustrin. Vidare är det involverat i framställningen av syntetisk jasminolja.
Löslighet Löslig i metanol och
vatten.
Noter
Ljus- och luftkänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, järn och järnsalter. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-72-9
Molekylformel C8H7N
Molekylvikt (g/mol) 117.151
MDL-nummer MFCD00005607
InChI-nyckel SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole, indol, 2,3-benzopyrrole, 1-benzazole, ketole, 1-azaindene, benzopyrrole, 2,3-benzopyrole, caswell no. 498b, indol german
PubChem CID 798
ChEBI CHEBI:16881
IUPAC-namn 1H-indol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CN2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indole
Smältpunkt 50°C to 54°C
Densitet 1.22
pH 6
Kokpunkt 253°C to 254°C
Flampunkt 121°C (249°F)
Odör Unpleasant
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 107693
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,4963
Löslighetsinformation Soluble in methanol and water.
Formel vikt 117.15
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.