Läs mer
Indole, 99+%
Produktkod. 10295300 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2.5kg
25g
500g
Produktkod. 10295300
Brand: Thermo Scientific Acros 122150250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 120-72-9 | C8H7N | 117.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-72-9
MDL-nummer MFCD00005607
InChI-nyckel SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole, indol, 2,3-benzopyrrole, 1-benzazole, ketole, 1-azaindene, benzopyrrole, 2,3-benzopyrole, caswell no. 498b, indol german
PubChem CID 798
ChEBI CHEBI:16881
IUPAC-namn 1H-indol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CN2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indole
Namnnotering 98+%
Smältpunkt 51.0°C to 53.0°C
Färg Rosa till vitt
Densitet 1.2200g/mL, 1.22
Kokpunkt 253.0°C to 254.0°C
Flampunkt 136°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H7N
Kvantitet 25 g
Beilstein 20, 304
Merck Index 15, 5003
Löslighetsinformation Solubility in water: 2.80g/L (25°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in hot alcohol,ether and benzene,0.1g/mL meoh
Molekylvikt (g/mol) 117.15
Formel vikt 117.15
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Indole
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Indole
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.