Läs mer
Indole, 99+%
Produktkod. 13488328 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2.5kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13488328 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10162680 10 g Glasflaska 10g
10295300 25 g Glasflaska 25g
10205310 100 g Glasflaska 100g
10041240 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13488328 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 122150025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 120-72-9 | C8H7N | 117,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-72-9
MDL-nummer MFCD00005607
InChI-nyckel SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
Synonym indole, indol, 2,3-benzopyrrole, 1-benzazole, ketole, 1-azaindene, benzopyrrole, 2,3-benzopyrole, caswell no. 498b, indol german
PubChem CID 798
ChEBI CHEBI:16881
IUPAC-namn 1H-indol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CN2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indole
Namnnotering 98+%
Smältpunkt 51.0°C to 53.0°C
Färg Vitt till rosa
Densitet 1.2200g/mL, 1.22
Kokpunkt 253.0°C to 254.0°C
Flampunkt 136°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C8H7N
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 20, 304
Merck Index 15, 5003
Löslighetsinformation Solubility in water: 2.80g/L (25°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in hot alcohol,ether and benzene,0.1g/mL meoh
Molekylvikt (g/mol) 117.15
Formel vikt 117.15
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.