Läs mer
Indole-d6, TRC
Produktkod. 30390547
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30390547 500 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30390547 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI577322500MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indole-d6
CAS 104959-27-5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C8HD6N
Kvantitet 500 mg
Synonym 1H-Indole-d6, 1-Azaindene-d6, 1-Benzazole-d6, 2,3-Benzopyrrole-d6, Benzo[b]pyrrole-d6, Ketole-d6, NSC 1964-d6
InChI formel InChI=1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
LEDER [2H]C1=C([2H])C2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2N1[H]
Molekylvikt (g/mol) 123.18
Formel vikt 123.0955