Läs mer
Indole-d7, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indole-d7 |
| CAS | 73509-20-3 |
| Molekylformel | C8 D7 N |
| Kvantitet | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D/hD |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(c1[2 H])c([2 H])c([2 H])n2[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5,6,7-heptadeuterioindole |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.19 |
| Formel vikt | 124.1018 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |