Läs mer
Indole-d7, TRC
Produktkod. 30397552
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30397552 50 mg
30399907 5 mg
30392699 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30397552 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI57733150MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73509-20-3
Molekylformel C8 D7 N
Molekylvikt (g/mol) 124.19
Synonym 1H-Indole-1,2,3,4,5,6,7-d7 (9CI, ACI), Indole-d7, Indole-D7
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6,7-heptadeuterioindole
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])n2[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indole-d7
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D/hD
Formel vikt 124.1018