Läs mer
Indole, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12999264 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12999264 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12999264 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S2260
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Indole120-72-91000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indole
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 120-72-9, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C8H7N
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CN2
IUPAC-namn 1H-indole
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 117.151
PubChem CID 798
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:16881
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only