Läs mer
Indole, TRC
Produktkod. 30134784
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134784 25 g
30005276 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134784 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI57732025G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-72-9
Molekylformel C8 H7 N
Molekylvikt (g/mol) 117.15
Synonym Indole, 1H-Indole, Indole (8CI), 1-Azaindene, 1-Benzazole, 2,3-Benzopyrrole, Benzo[b]pyrrole, Ketole, NSC 1964
IUPAC-namn 1H-indol
LEDER c1ccc2[nH]ccc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indole
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H
Formel vikt 117.0578
Procent renhet >95%