Läs mer
Indolättiksyra-13C6, TRC
Produktkod. 30389901
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30389901 10 mg
1 options
Produktkod. 30389901 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI57734210MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1H-Indole-3-acetic Acid 13C6 (indole-3a,4,5,6,7,7a-13C6)
CAS 100849-36-3
Molekylformel 13C6 C4 H9 N O2
Kvantitet 10 mg
Synonym 1H-Indole-3a,4,5,6,7,7a-13C6-3-acetic acid, 1H-Indole-3-acetic acid 13C6 (indole-3a,4,5,6,7,7a-13C6), 2-([3a,4,5,6,7,7a-13C6]-1H-indol-3-yl)acetic acid, 2-(3-Indolyl-3a,4,5,6,7,7a-13C6)acetic acid, 3-Indolylacetic acid-13C6
InChI formel InChI=1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1,8+1,9+1
LEDER OC(=O)Cc1c[nH][13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]12
IUPAC-namn 2-(1H-indol-3-yl)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 181.14
Formel vikt 181.083