Läs mer
Indolättiksyra, TRC
Produktkod. 30134492
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134492 25 g
17947649 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134492 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI57734025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-51-4
Molekylformel C10 H9 N O2
Molekylvikt (g/mol) 175.18
Synonym 1H-Indole-3-acetic acid, Indole-3-acetic acid (8CI), (1H-Indol-3-yl)acetic acid, 2-(1H-Indol-3-yl)acetic acid, 2-(3-Indolyl)acetic acid, 3-(Carboxymethyl)-1H-indole, 3-(Carboxymethyl)indole, 3-IAA, 3-Indolylmethylcarboxylic acid, Bioenraiz, GAP, Heteroauxin, IAA, Indoleacetic acid, NSC 3787, Noclosan, Rhizopin, α-IAA, β-IAA, β-Indoleacetic acid, 3-Indolylacetic acid, 3-Indolyl acetic acid
IUPAC-namn 2-(1H-indol-3-yl)ättiksyra
LEDER OC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Indolyl-acetic acid
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)
Formel vikt 175.0633