missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Indoleacetic Acid, TRC

Produktkod. 17947649
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17947649 5 g
30134492 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17947649 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI5773405G

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 87-51-4
Kemiskt namn eller material 3-Indolyl-acetic acid
InChI formel InChI=1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)
IUPAC-namn 2-(1H-indol-3-yl)acetic acid
Molekylformel C10 H9 N O2
Molekylvikt (g/mol) 175.18

Specifikationer

Kvantitet 5 g
Synonym 1H-Indole-3-acetic acid, Indole-3-acetic acid (8CI), (1H-Indol-3-yl)acetic acid, 2-(1H-Indol-3-yl)acetic acid, 2-(3-Indolyl)acetic acid, 3-(Carboxymethyl)-1H-indole, 3-(Carboxymethyl)indole, 3-IAA, 3-Indolylmethylcarboxylic acid, Bioenraiz, GAP, Heteroauxin, IAA, Indoleacetic acid, NSC 3787, Noclosan, Rhizopin, α-IAA, β-IAA, β-Indoleacetic acid, 3-Indolylacetic acid, 3-Indolyl acetic acid
LEDER OC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
Formel vikt 175.0633
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.