Läs mer
Indolelactic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16484748
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16484748 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 16484748 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113099
MedChemExpress Indolelactic acid (Indole-3-lactic acid) is a tryptophan (Trp) catabolite in Azotobacter vinelandii cultures. Indolelactic acid has anti-inflammation and potential anti-viral activity.
Indolelactic acid (Indole-3-lactic acid) is a tryptophan (Trp) catabolite in Azotobacter vinelandii cultures. Indolelactic acid has anti-inflammation and potential anti-viral activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indolelactic acid
CAS 1821-52-9
Färg Light Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H11NO3
Synonym Indole-3-lactic acid
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (487.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (97.46 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC(C(CC1=CNC2=CC=CC=C12)O)=O
Molekylvikt (g/mol) 205.21
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 205.21
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid