missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Indolicidin

Produktkod. 16411918
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16411918 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16411918 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0261

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Indolicidin is a potent antimicrobial peptide purified from the cytoplasmic granules of bovine neutrophils.

Specifikationer

CAS 140896-21-5
Innehåll och lagring Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvikt (g/mol) 1906.28 g/mol
Produkttyp Natural Products
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.