Läs mer
(+/-)-indolin-2-karboxylsyra, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11447136
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11447136 5 g 5g
11457136 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11447136 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25450.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 78348-24-0 | C9H8NO2 | 162.17 g/mol
(± )-indolin-2-karboxylsyra används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(+/-)-indolin-2-karboxylsyra används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78348-24-0
Molekylformel C9H8NO2
Molekylvikt (g/mol) 162.17
MDL-nummer MFCD00010635
InChI-nyckel QNRXNRGSOJZINA-QMMMGPOBSA-M
Synonym indoline-2-carboxylic acid, +/--indoline-2-carboxylic acid, dl-indoline-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylicacid, 2,3-dihydro, 2,3-dihydroindole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 2-indolinecarboxylic acid, indoline-2-carboxylicacid, 1-indoline-2-carboxylic acid, pubchem3035
PubChem CID 86074
IUPAC-namn 2,3-dihydro-lH-indol-2-karboxylsyra
LEDER [O-]C(=O)[C@@H]1CC2=CC=CC=C2N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-Indoline-2-carboxylic acid
Smältpunkt ∼168°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 163.18
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.