Läs mer
Indolin-2-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30405177
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30405177 1 g
1 options
Produktkod. 30405177 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI6272051G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indoline-2-carboxylic Acid
CAS 78348-24-0
Molekylformel C9H9NO2
Kvantitet 1 g
Synonym (±)-2,3-Dihydroindole-2-carboxylic Acid, (±)-Indoline-2-carboxylic Acid, 2,3-Dihydro-1H-indole-2-carboxylic Acid, 2,3-Dihydroindole-2-carboxylic Acid, Indoline-2-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H9NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4,8,10H,5H2,(H,11,12)
LEDER OC(=O)C1Cc2ccccc2N1
IUPAC-namn 2,3-dihydro-1H-indol-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 163.17
Formel vikt 163.0633