Läs mer
Indolin-2-karboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indoline-2-carboxylic Acid |
| CAS | 78348-24-0 |
| Molekylformel | C9H9NO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (±)-2,3-Dihydroindole-2-carboxylic Acid, (±)-Indoline-2-carboxylic Acid, 2,3-Dihydro-1H-indole-2-carboxylic Acid, 2,3-Dihydroindole-2-carboxylic Acid, Indoline-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO2/c11-9(12)8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4,8,10H,5H2,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)C1Cc2ccccc2N1 |
| IUPAC-namn | 2,3-dihydro-1H-indol-2-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.17 |
| Formel vikt | 163.0633 |