Läs mer
Indolyl-3-(etyl-beta-bromid), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(2-Bromoethyl)indole |
| CAS | 3389-21-7 |
| Molekylformel | C10 H10 Br N |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-(2-Bromoethyl)indole, Indoramin Hydrochloride Imp. A (BP) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10BrN/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6H2 |
| LEDER | BrCCc1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 3-(2-bromoetyl)-1H-indol |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.1 |
| Formel vikt | 222.9997 |