Läs mer
Indometacin 1,0 mg/ml i acetonitril, LoGiCal
Produktkod. 30461877
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30461877 1 ml
1 options
Produktkod. 30461877 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0584.0011
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indomethacin
CAS 53-86-1
Analyt- eller komponentnamn Indomethacin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H16 Cl N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-indole-3-acetic acid, 1-(4-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxyindole-3-acetic acid, 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolylacetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxyindole-3-acetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-3-indolylacetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetic acid, Amuno, Argun, Artracin, Artrinovo, Artrivia, Bonidin, Bonidon Gel, Catlep, Chibro-Amuno, Chrono-Indicid, Chrono-Indocid 75, Confortid, Dolcidium, Dolcidium PL, Dolovin, Durametacin, Elmetacin, Endol, Flam, Globa, Idomethine, Imbrilon, Inacid, Indacin, Indo-Phlogont, Indo-Rectolmin, Indo-Tablinen, IndoRich, Indocid, Indocid (pharmaceutical), Indocin, Indocollyre, Indomecol, Indomed, Indomee, Indometacin, Indometacine, Indomethacin, Indomethacine, Indomethine, Indomod, Indonol, Indoptic, Indoptol, Indorektal, Indoxen, Indren, Inflazon, Infrocin, Innamit, Inteban, Inteban SP, Lausit, Metacen, Metartril, Methazine, Metindol, Mezolin, Mikametan, Mobilan, N-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolylacetic acid, NSC 77541, Reumacide, Rheumacin LA, Sadoreum, Tannex, Vital Vitacid, Vonum, [1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetic acid, alpha-[1-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolyl]acetic acid, Acemetacin Impurity B
InChI formel InChI=1S/C19H16ClNO4/c1-11-15(10-18(22)23)16-9-14(25-2)7-8-17(16)21(11)19(24)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,22,23)
Lösningstyp Enda lösning
LEDER COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)O)c(C)n2C(=O)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-namn 2-[1-(4-klorbenzoyl)-5-metoxi-2-metylindol-3-yl]ättiksyra
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 357.79
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 357,0768 g/mol