Läs mer
Indometacin, LoGiCal
Produktkod. 30463615
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463615 10 mg
1 options
Produktkod. 30463615 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0584.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indomethacin
CAS 53-86-1
Analyt- eller komponentnamn Indomethacin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H16 Cl N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-indole-3-acetic acid, 1-(4-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxyindole-3-acetic acid, 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolylacetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxyindole-3-acetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-3-indolylacetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetic acid, Amuno, Argun, Artracin, Artrinovo, Artrivia, Bonidin, Bonidon Gel, Catlep, Chibro-Amuno, Chrono-Indicid, Chrono-Indocid 75, Confortid, Dolcidium, Dolcidium PL, Dolovin, Durametacin, Elmetacin, Endol, Flam, Globa, Idomethine, Imbrilon, Inacid, Indacin, Indo-Phlogont, Indo-Rectolmin, Indo-Tablinen, IndoRich, Indocid, Indocid (pharmaceutical), Indocin, Indocollyre, Indomecol, Indomed, Indomee, Indometacin, Indometacine, Indomethacin, Indomethacine, Indomethine, Indomod, Indonol, Indoptic, Indoptol, Indorektal, Indoxen, Indren, Inflazon, Infrocin, Innamit, Inteban, Inteban SP, Lausit, Metacen, Metartril, Methazine, Metindol, Mezolin, Mikametan, Mobilan, N-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolylacetic acid, NSC 77541, Reumacide, Rheumacin LA, Sadoreum, Tannex, Vital Vitacid, Vonum, [1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetic acid, alpha-[1-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolyl]acetic acid, Acemetacin Impurity B
InChI formel InChI=1S/C19H16ClNO4/c1-11-15(10-18(22)23)16-9-14(25-2)7-8-17(16)21(11)19(24)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,22,23)
Lösningstyp Snyggt
LEDER COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)O)c(C)n2C(=O)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-namn 2-[1-(4-klorbenzoyl)-5-metoxi-2-metylindol-3-yl]ättiksyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 357.79
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 357,0768 g/mol