Läs mer
Indometacin, Mikromol™
Produktkod. 18050480
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
18050480 500 mg
1 options
Produktkod. 18050480 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0584.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Indometacin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indomethacin
CAS 53-86-1
Analyt- eller komponentnamn Indomethacin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H16 Cl N O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-indole-3-acetic acid, 1-(4-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxyindole-3-acetic acid, 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolylacetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxyindole-3-acetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-3-indolylacetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetic acid, Amuno, Argun, Artracin, Artrinovo, Artrivia, Bonidin, Bonidon Gel, Catlep, Chibro-Amuno, Chrono-Indicid, Chrono-Indocid 75, Confortid, Dolcidium, Dolcidium PL, Dolovin, Durametacin, Elmetacin, Endol, Flam, Globa, Idomethine, Imbrilon, Inacid, Indacin, Indo-Phlogont, Indo-Rectolmin, Indo-Tablinen, IndoRich, Indocid, Indocid (pharmaceutical), Indocin, Indocollyre, Indomecol, Indomed, Indomee, Indometacin, Indometacine, Indomethacin, Indomethacine, Indomethine, Indomod, Indonol, Indoptic, Indoptol, Indorektal, Indoxen, Indren, Inflazon, Infrocin, Innamit, Inteban, Inteban SP, Lausit, Metacen, Metartril, Methazine, Metindol, Mezolin, Mikametan, Mobilan, N-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolylacetic acid, NSC 77541, Reumacide, Rheumacin LA, Sadoreum, Tannex, Vital Vitacid, Vonum, [1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetic acid, alpha-[1-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolyl]acetic acid, Acemetacin Impurity B
InChI formel InChI=1S/C19H16ClNO4/c1-11-15(10-18(22)23)16-9-14(25-2)7-8-17(16)21(11)19(24)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,22,23)
LEDER COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)O)c(C)n2C(=O)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-namn 2-[1-(4-klorbenzoyl)-5-metoxi-2-metylindol-3-yl]ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 357.79
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 357,0768 g/mol