Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Indometacin
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Indometacin är ett syntetiskt NSAID från indolfamiljen som hämmar cyklooxygenas och minskar frisättningen av prostaglandin och pyrogen
•Indometacin kan undertrycka den multi-läkemedelsresistenta transportören och därigenom öka effekten av antineoplastika
•Indometacin aktiverar fosfataser som hämmar signalvägar associerade med migration och proliferation av cancerceller
Användningsområden
•Indometacin kan användas för laboratoriestudier av cancercellsproliferation, tumörbildning och läkemedelsinteraktioner
•Indometacin kan användas för laboratoriestudier av effekten av att hämma multiläkemedelsresistenstransportören, eller för nedreglering av överlevnadssignalering i celler via survivin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indomethacin |
| Smältpunkt | 155.0°C |
| Förlust vid torkning | 0.5% max. (100°C, 2 h, 5 mm Hg) |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 357.79 |
| Procent renhet | ≥97.5% (HPLC) |
Säkerhet och hantering
- Indomethacin
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P330-Skölj munnen.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.