Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Indometacin
Produktkod. 15482202 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15482202 100 g 100g
15462202 5 g 5g
15472202 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15482202 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 458031000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2695.00 SEK
    2387.65 SEK / 100g
    Save 307.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Indometacin, CAS # 53-86-1, är ett indolbaserat icke-steroid antiinflammatoriskt medel (NSAID). | CAS: 53-86-1 | C19H16ClNO4 | 357,79 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Indometacin är ett syntetiskt NSAID från indolfamiljen som hämmar cyklooxygenas och minskar frisättningen av prostaglandin och pyrogen
•Indometacin kan undertrycka den multi-läkemedelsresistenta transportören och därigenom öka effekten av antineoplastika
•Indometacin aktiverar fosfataser som hämmar signalvägar associerade med migration och proliferation av cancerceller
Användningsområden
•Indometacin kan användas för laboratoriestudier av cancercellsproliferation, tumörbildning och läkemedelsinteraktioner
•Indometacin kan användas för laboratoriestudier av effekten av att hämma multiläkemedelsresistenstransportören, eller för nedreglering av överlevnadssignalering i celler via survivin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53-86-1
Molekylformel C19H16ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 357.79
InChI-nyckel CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym indomethacin, indometacin, indocin, indometacine, indomethacine, indocid, metindol, amuno, indomethazine, imbrilon
PubChem CID 3715
ChEBI CHEBI:49662
IUPAC-namn 2-[1-(4-klorbensoyl)-5-metoxi-2-metylindol-3-yl]ättiksyra
LEDER CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indomethacin
Smältpunkt 155,0 °C
Förlust vid torkning 0,5% max (100 °C, 2 h, 5 mm Hg)
Infrarött spektrum Autentisk
Kvantitet 100 g
Formel vikt 357.79
Procent renhet ≥97,5 % (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Indomethacin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P330-Skölj munnen.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.