Läs mer
Indometacin, 98 %
Produktkod. 11496380
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496380 5 g 5g
11406390 25 g 25g
11416390 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496380 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19910.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    668.10 SEK
    539.65 SEK / 5g
    Save 128.45 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 53-86-1 | C19H16ClNO4 | 357,79 g/mol
Det är ett icke-steroid antiinflammatoriskt läkemedel, det används vid behandling av muskuloskeletala och ledsjukdomar inklusive artros, reumatoid artrit, gikt, bursit och tendinit. Det finner sin tillämpning som giktdämpande, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel och smärtstillande. Den spelar också många biologiska roller. Dessutom visar indometacin adipogena effekter via bindning och aktivering av PPARγ (peroxisomproliferatoraktiverad receptorγ ), en ligandaktiverad transkriptionsfaktor som är känd för att spela en viktig roll vid adipogenes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i aceton (40 mg/ml - klar, gul lösning), etanol (20 mg/ml), eter, ricinolja; Löslig i kloroform (50 mg/ml - klar, gul, extremt viskös lösning); sönderdelas av stark alkali men stabil i neutrala eller svagt sura medier; olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, starka baser och ljus. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53-86-1
Molekylformel C19H16ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 357.79
MDL-nummer MFCD00057095
InChI-nyckel CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym indomethacin, indometacin, indocin, indometacine, indomethacine, indocid, metindol, amuno, indomethazine, imbrilon
PubChem CID 3715
ChEBI CHEBI:49662
IUPAC-namn 2-[1-(4-klorbensoyl)-5-metoxi-2-metylindol-3-yl]ättiksyra
LEDER CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indomethacin
Smältpunkt 158 °C till 161 °C
Analysprocentintervall 0.98
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 497341
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,4968
Löslighetsinformation Löslig i aceton (40 mg/ml klar, gul lösning), etanol (20 mg/ml), eter, ricinolja; Löslig i kloroform (50 mg/ml – klar, gul, extremt viskös lösning); nedbryts av stark alkali men är stabil i neutrala eller lätt sura medier; olöslig i vatten.
Formel vikt 357.8
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Indomethacin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P330-Skölj munnen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Indomethacin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.