Läs mer
Indometacin, 99+%
Beskrivning
Icke-selektiv cyklooxygenashämmare Indometacin verkar som ett antiinflammatoriskt, febernedsättande och smärtstillande medel. Det fungerar som en hämmare av cyklooxygenas såsom Cox-1 och Cox-2. Utöver detta används det som ett receptbelagt läkemedel för att minska feber, stelhet, svullnad och smärta.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- Indometacin är ett syntetiskt NSAID från indolfamiljen som hämmar cyklooxygenas och minskar frisättningen av prostaglandin och pyrogen
- Indometacin kan undertrycka den multi-läkemedelsresistenta transportören och därigenom öka effekten av antineoplastika
- Indometacin aktiverar fosfataser som hämmar signalvägar associerade med migration och proliferation av cancerceller
Användningsområden
- Indometacin kan användas för laboratoriestudier av cancercellsproliferation, tumörbildning och läkemedelsinteraktioner
- Indometacin kan användas för laboratoriestudier av effekten av att hämma multiläkemedelsresistenstransportören, eller för nedreglering av överlevnadssignalering i celler via survivin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indomethacin |
| Smältpunkt | 158 °C till 161 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Beilstein | 497341 |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Merck Index | 14,4968 |
| Löslighetsinformation | Löslig i etanol och dimetylsulfoxid. |
| Formel vikt | 357.8 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.