Läs mer
Indometacin, 99+%
Produktkod. 15445529
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15445529 25 g 25g
15425529 1 g 1g
15435529 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15445529 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63255.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2575.50 SEK
    2107.65 SEK / 25g
    Save 467.85 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Indometacin, CAS # 53-86-1, är ett indolbaserat icke-steroid antiinflammatoriskt medel (NSAID). | CAS: 53-86-1 | C19H16ClNO4 | 357,79 g/mol
Icke-selektiv cyklooxygenashämmare Indometacin verkar som ett antiinflammatoriskt, febernedsättande och smärtstillande medel. Det fungerar som en hämmare av cyklooxygenas såsom Cox-1 och Cox-2. Utöver detta används det som ett receptbelagt läkemedel för att minska feber, stelhet, svullnad och smärta.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • Indometacin är ett syntetiskt NSAID från indolfamiljen som hämmar cyklooxygenas och minskar frisättningen av prostaglandin och pyrogen
  • Indometacin kan undertrycka den multi-läkemedelsresistenta transportören och därigenom öka effekten av antineoplastika
  • Indometacin aktiverar fosfataser som hämmar signalvägar associerade med migration och proliferation av cancerceller
Användningsområden
  • Indometacin kan användas för laboratoriestudier av cancercellsproliferation, tumörbildning och läkemedelsinteraktioner
  • Indometacin kan användas för laboratoriestudier av effekten av att hämma multiläkemedelsresistenstransportören, eller för nedreglering av överlevnadssignalering i celler via survivin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53-86-1
Molekylformel C19H16ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 357.79
MDL-nummer MFCD00057095
InChI-nyckel CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym indomethacin, indometacin, indocin, indometacine, indomethacine, indocid, metindol, amuno, indomethazine, imbrilon
PubChem CID 3715
ChEBI CHEBI:49662
IUPAC-namn 2-[1-(4-klorbensoyl)-5-metoxi-2-metylindol-3-yl]ättiksyra
LEDER CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indomethacin
Smältpunkt 158 °C till 161 °C
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 497341
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,4968
Löslighetsinformation Löslig i etanol och dimetylsulfoxid.
Formel vikt 357.8
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.