Läs mer
Indomethacin Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indomethacin Ethyl Ester |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20ClNO4/c1-4-27-20(24)12-17-13(2)23(19-10-9-16(26-3)11-18(17)19)21(25)14-5-7-15(22)8-6-14/h5-11H,4,12H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 385.1081 |