Läs mer
Indometacin isopropylester, Mikromol™
Beskrivning
Indometacin isopropylester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indomethacin Isopropyl Ester |
| CAS | 72616-25-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Indomethacin Isopropyl Ester |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C22 H22 Cl N O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Indomethacin Isopropyl Ester, 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid 1-methylethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22ClNO4/c1-13(2)28-21(25)12-18-14(3)24(20-10-9-17(27-4)11-19(18)20)22(26)15-5-7-16(23)8-6-15/h5-11,13H,12H2,1-4H3 |
| LEDER | COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)OC(C)C)c(C)n2C(=O)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC-namn | Propan-2-yl 2-[1-(4-klorobenzoyl)-5-metoxi-2-metylindol-3-yl]acetat |
| Visa mer |