Läs mer
Indomethacin Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indomethacin Methyl Ester |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18ClNO4/c1-12-16(11-19(23)26-3)17-10-15(25-2)8-9-18(17)22(12)20(24)13-4-6-14(21)7-5-13/h4-10H,11H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 371.0924 |