Läs mer
Indometacin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11481671 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11481671 100 g 100g
11441671 1 g 1g
11451671 5 g 5g
11461671 10 g 10g
11471671 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11481671 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219021780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6795.00 SEK
    6473.11 SEK / 100g
    Save 321.89 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Molekylärbiologi och cellbiologi
Kemiska identifierare
CAS 53-86-1
Molekylformel C19H16ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 357.79
MDL-nummer MFCD00057095
InChI-nyckel CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym indomethacin, indometacin, indocin, indometacine, indomethacine, indocid, metindol, amuno, indomethazine, imbrilon
PubChem CID 3715
ChEBI CHEBI:49662
IUPAC-namn 2-[1-(4-klorbensoyl)-5-metoxi-2-metylindol-3-yl]ättiksyra
LEDER CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indomethacin
Färg Vitt
Kvantitet 100 g
Formel vikt 357.8
Fysisk form Fast