Läs mer
Indometacin, TRC
Produktkod. 18093510
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18093510 1 g
18031520 50 mg
18042920 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18093510 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI6410001G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53-86-1
Molekylformel C19 H16 Cl N O4
Molekylvikt (g/mol) 357.79
Synonym 1H-Indole-3-acetic acid, 1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl- (9CI, ACI), 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic acid (ACI), Indole-3-acetic acid, 1-(p-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl- (8CI), 1-(4-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxyindole-3-acetic acid, 1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolylacetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxyindole-3-acetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-3-indolylacetic acid, 1-(p-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindole-3-acetic acid, 2-[1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetic acid, 2-[1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetic acid, 2-[1-[(4-Chlorophenyl)carbonyl]-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetic acid, [1-(4-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetic acid, Aconip, Amuno, Argun, Artracin, Artrinovo, Artrivia, Bonidin, Bonidon Gel, Catlep, Chibro-Amuno, Chrono-Indicid, Chrono-Indocid 75, Confortid, Dolcidium, Dolcidium PL, Dolovin, Durametacin, Elmetacin, Endol, Flam, Globa, Idomethine, Imbrilon, IMC, Inacid, Indacin, Indo-Phlogont, Indo-Rectolmin, Indo-Tablinen, Indocid, Indocid (pharmaceutical), Indocin, Indocin IV, Indocine, Indocollyre, Indomecol, Indomed, Indomee, Indometacin, Indometacine, Indomethacin, Indomethacine, Indomethine, Indomod, Indonol, Indoptic, Indoptol, Indorektal, IndoRich, Indoxen, Indren, Inflazon, Infrocin, Innamit, Inteban, Inteban SP, Lausit, MeSH ID: D007213, Metacen, Metartril, Methazine, Metindol, Mezolin, Microcid, Mikametan, Mobilan, N-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolylacetic acid, NSC 77541, Reumacide, Rheumacin LA, Sadoreum, Tannex, Vital Vitacid, Vonum, α-[1-(p-Chlorobenzoyl)-2-methyl-5-methoxy-3-indolyl]acetic acid
IUPAC-namn 2-[1-(4-klorbenzoyl)-5-metoxi-2-metylindol-3-yl]ättiksyra
LEDER COc1ccc2c(c1)c(CC(=O)O)c(C)n2C(=O)c3ccc(Cl)cc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indomethacin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C19H16ClNO4/c1-11-15(10-18(22)23)16-9-14(25-2)7-8-17(16)21(11)19(24)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,22,23)
Formel vikt 357.0768
Procent renhet >95%